Sie suchten nach: Apparate zur Mineralöluntersuchung
Mithilfe dieser Destillationsapparate können Proben unter kontrollierten Bedingungen verdampft und kondensiert werden, wobei die Temperatur gemessen wird, bei der verschiedene Anteile wiedergewonnen werden. Die Apparate sind mit einem vollständig isolierten Kondensor und elektronisch gesteuerten Heizelementen, einer Kolben-Stützplattform, Sichtfenstern sowie einem Zahnstangen-Ritzel-Mechanismus zur Erhöhung der Temperatur ausgestattet. Für die Anwendung geeignet sind Ottokraftstoffe, Turbinenkraftstoffe, Naphta, Kerosine, Destillatkraftstoffe, flüssige Kohlenwasserstoffgemische und andere Erdölerzeugnisse. Bei einigen Modellen werden Röhren und Kolben durch sogenannte Coils ersetzt, d.h. spiralförmig gewundene Schlauchsysteme, die von einer der beiden Phasen durchflossen werden.
9 Ergebnisse wurden gefunden