Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (7)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Nukleinsäure-Extraktions-Systeme
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/95/18989595.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"57"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  Quantabio
Beschreibung:   Phase Lock Gel (PLG) verhindert die Proteinverunreinigung durch Bestandteile der Interphase während der Phenolextraktion und garantiert schnellere Erg...
Lieferant:  Quantabio
Beschreibung:   Die Extracta™ DNA-Vorbereitung für PCR-Gewebe besteht aus einem Zweikomponenten-Reagenzienset für die schnelle und effiziente Extraktion von PCR-geeig...
Lieferant:  OMEGA BIOTEK
Beschreibung:   Die Mag-Bind® EquiPure Normalization Kits werden verwendet, um gDNA- und DNA-Bibliotheken von verschiedenen DNA-Konzentrationen zu normalisieren und r...
Lieferant:  OMEGA BIOTEK
Beschreibung:   RNA-Solv® Reagenz ist ein Einreagenzsystem für die Isolierung der Gesamt-RNA aus Zellen und Gewebe. Das Reagenz, eine aus Phenol und Guanidin-Isothioc...
Lieferant:  OMEGA BIOTEK
Beschreibung:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Lieferant:  OMEGA BIOTEK
Beschreibung:   Eine gezielte proteolytische Spaltung gibt Mikrogrammmengen von DNA und RNA aus FFPE-Proben frei. Die aufgereinigten Nukleinsäuren sind, wenn auch sta...
Artikel-Nr: (AXYGMAGPLANTGDNA10)
Lieferant:  Corning Life Science
Beschreibung:   Axygen® AxyPrep™ Mag Plant gDNA Kit is a magnetic bead-based purification system that allows rapid and reliable isolation of high quality gDNA from a ...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Quantabio
Beschreibung:   The AccuStart™ II Mouse Genotyping kit is designed for fast and easy preparation of PCR-ready DNA extracts and endpoint PCR analysis from tissues such...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 57
  1  2  3  4  5  6  7  8  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping