Sie suchten nach: Medien für die Mikrobiologie
Medien für die Mikrobiologie erleichtern die Detektion, Isolierung und Kultivierung von Mikroorganismen. Additive und Supplemente für Nährmedien fördern das Wachstum spezieller Organismen. Fertige Nährbouillons helfen dabei, selbst für anspruchsvolle Organismen die notwendigen komplexen Umgebungen herzustellen. Die Nährstoffe, die Zellen benötigen, um sich vermehren zu können, sind für zusätzliche Kontrolle in genau festgelegten Mengen enthalten. Wählen Sie das Gel- oder flüssige Nährmedium, das am besten für den jeweiligen Zelltyp geeignet ist.
Medien für die Mikrobiologie erleichtern die Detektion, Isolierung und Kultivierung von Mikroorganismen. Additive und Supplemente für Nährmedien fördern das Wachstum spezieller Organismen. Fertige Nährbouillons helfen dabei, selbst für anspruchsvolle Organismen die notwendigen komplexen Umgebungen herzustellen. Die Nährstoffe, die Zellen benötigen, um sich vermehren zu können, sind für zusätzliche Kontrolle in genau festgelegten Mengen enthalten. Wählen Sie das Gel- oder flüssige Nährmedium, das am besten für den jeweiligen Zelltyp geeignet ist.
375  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"375"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: RINGER-Tabletten (100x500 ml), Verwendung: Dilution, Glass bottle
Lieferant: Merck
Beschreibung: Trockennährböden werden für eine Vielzahl von Anwendungen benötigt. Um die mit pulverförmigen Nährböden verbundenen Risiken zu minimieren, werden die ...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Culture medium for media fill simulations of beverage bottling and ice-crusher installations.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Be assured that Merck offers the quality TSB that you are looking for in your aseptic process simulation.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Sauberes, reines Wasser gehört zu den wichtigsten Lebensmitteln. Auch in der Lebensmittel- und in der Pharmaindustrie ist die Untersuchung von Wasser ...
Lieferant: Merck
Beschreibung: For the isolation and differentiation of Salmonella from food and animal feed, water and other materials. RAMBACH® agar ref. to ISO 6579 is also known...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Für die Isolierung von Mikroorganismen werden meist selektive Medien benötigt. Der Einsatz von gefriergetrockneten Supplementen hilft bei einer optima...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Produkte von Merck bieten hochwertige Qualität für Anwendungen auf dem Gebiet der Biotechnologie.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Selektives Nährmedium für den Nachweis von Enterobacter sakazakii in Milchpulver und gepulverter Säuglingsnahrung. Die Basis des Chromocult® Entero...
Lieferant: Merck
Beschreibung: A need producing food, pharmaceuticals and cosmetics for Muslim consumers is that not only the products themselves must be 'halal' (lawful); also ever...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Envirocheck® Contact Slides finden im Rahmen von HACCP (Hazardous Analytical Critical Control Points) weitverbreiteten Einsatz zur Prüfung kritischer ...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Chromocult® Listeria-Agar Selektiv Supplement, Verwendung: Listeria
Artikel-Nr: (1.00427.0500)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Der Nährboden entspricht dem ALOA (Agar Listeria nach Ottaviani & Agosti) Medium, einem selektiven Medium zur Isolierung von Listeria monocytogenes au...
VE: 1 * 500 g
Lieferant: Merck
Beschreibung: Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a steri...
Artikel-Nr: (1.11350.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Bactident® Indol, Verwendung: Biochemical
VE: 1 * 30 mL
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 375
no targeter for Bottom