Sie suchten nach: Erdung
Erdungen beugen elektrostatischer Entladung vor und schützen vor Stromschlägen. Die Hilfsmittel können bequem am Handgelenk oder an den Schuhen angebracht werden oder sind in Laboren in Form von separaten Kabeln zu finden. Am Körper tragbare Produkte zur Personenerdung sind aus flexiblen, anpassungsfähigen Materialien, die den Kontakt maximieren und somit eine gleichmäßige Erdung gewährleisten. Diese Produkte sind besonders wichtig beim Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten oder Bauteilen und Geräten, die empfindlich gegen Entladungen von elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenständen sind.
Erdungen beugen elektrostatischer Entladung vor und schützen vor Stromschlägen. Die Hilfsmittel können bequem am Handgelenk oder an den Schuhen angebracht werden oder sind in Laboren in Form von separaten Kabeln zu finden. Am Körper tragbare Produkte zur Personenerdung sind aus flexiblen, anpassungsfähigen Materialien, die den Kontakt maximieren und somit eine gleichmäßige Erdung gewährleisten. Diese Produkte sind besonders wichtig beim Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten oder Bauteilen und Geräten, die empfindlich gegen Entladungen von elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenständen sind.
23  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: S.C.A.T.
Beschreibung: Um statische Entladungen bei Flüssigkeiten in Kunststoffbehältern zu verhindern, kann der Inhalt der Abfallbehälter mit einer Erdverbindung gesichert ...
Artikel-Nr: (115-3040)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: Elastic adjustable wristband, 10 mm, Gelb
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (115-3062)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: Wescorp heel ground with one Megohm resistor are designed to satisfy Footwear requirements of IEC 61340-5-1.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (115-3067)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: The Dual-Wire thermoplastic wrist strap consists of an insulative exterior with a conductive interior and a 3,4 mm dual conductor jack. The wrist stra...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (115-3045)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: Der schmale Earth Bonding Point-Stab von Desco Europe (oder gemeinsamen Erdungspunkt) wurde zur Installation unter Tischplatten entwickelt, wo er für ...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Zum Anschluss an die Erde von Behältnissen und Bauteilen aus ableitfähigen Materialien.
Artikel-Nr: (115-3044)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: Der EBP-Stab sollte an der Kante einer Werkbank oder einer anderen geeigneten Arbeitsausrüstung befestigt werden, wo er für alle Erdungskabel erreichb...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: DESCO
Beschreibung: Das Stoffarmband mit zwei Drähten ist in einer Größe erhältlich, die sich für zuverlässigen Schutz an fast jede Handgelenkgröße anpasst.
Artikel-Nr: (115-3046)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: So wird ein Speicheranschluss für das Handgelenkkabel bereitgestellt, wenn die Arbeitsstation unbesetzt ist.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (115-3069)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: This cord with low profile helps keep employees from tripping on cord connection.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: DESCO
Beschreibung: Spiralkabel mit Isolierung aus 2,5-mm-Polyurethan, Leiter besteht aus hoch fester Lahnlitze mit 7 Enden für Stärke und Flexibilität.
Artikel-Nr: (115-3037)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: The MagSnap® 360™ dual wire coil cord offers a 360° rotation and magnetic connection between the wristband and coil cord.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (115-3055)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: Wrist strap (2209) is designed for one-time use. The wrist strap is ideally suited for shipment along with ESD sensitive items [ESDS], providing the m...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (115-3036)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: MagSnap 360™ dual-wire metal wristband creates a superior electrical connection to eliminate intermittent failures.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (115-3056)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: Das universelle Montagekit für Druckknöpfe besteht aus 10-mm-Bolzen und -Buchse, Unterlegscheibe mit Gewinde, konische Mutter, lange und kurze Schraub...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (115-3068)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: High visibility bright colour allows supervisor to see that worker is wearing wrist strap.
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom