Sie suchten nach: Druckminderer
Gasdruckminderer sind hilfreich für Gaschromatographie-Anwendungen, bei welchen ein konstanter Arbeitsdruck für ein breites Spektrum von Eingangsdrücken und Durchflussmengen erforderlich ist. Die Ventile sind mit einem leicht ablesbaren Manometer ausgestattet sowie mit einer großen Membran, die auch bei Schwankungen des Eingangsdrucks der Gasflasche für einen konstanten Ausgangsdruck sorgt. Die Regler haben einen Körper aus Messing und sind empfehlenswert, wenn geringfügige Schwankungen des Arbeitsdrucks nicht zu einer Verminderung der Leistung führen sollen.
19 Ergebnisse wurden gefunden
Sort Results
Listenansicht
Hybridansicht