Sie suchten nach: Ergonomische Hilfsmittel
Die ergonomischen Stützen und Hilfsmittel bieten grundlegenden Schutz bei Belastungen oder Beschwerden durch längere Tätigkeiten im Sitzen. Verstellbare Modelle ermöglichen eine Anpassung an jegliche Körpermaße und sind mit einer Vielzahl von Arbeitsplätzen kompatibel. Egal ob Sie sich von einer Verletzung erholen oder Beschwerden vorbeugen möchten - die ergonomischen Stützen bieten den nötigen Komfort und sorgen dafür, dass Sie permanent eine korrekte Haltung oder Position beibehalten, um Schäden zu verhindern.
Die ergonomischen Stützen und Hilfsmittel bieten grundlegenden Schutz bei Belastungen oder Beschwerden durch längere Tätigkeiten im Sitzen. Verstellbare Modelle ermöglichen eine Anpassung an jegliche Körpermaße und sind mit einer Vielzahl von Arbeitsplätzen kompatibel. Egal ob Sie sich von einer Verletzung erholen oder Beschwerden vorbeugen möchten - die ergonomischen Stützen bieten den nötigen Komfort und sorgen dafür, dass Sie permanent eine korrekte Haltung oder Position beibehalten, um Schäden zu verhindern.
17  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (BHIT723103)
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: This elbow pad helps users to feel more comfortable while pipetting. The visco elastic material of the pad relieves contact stress, pain and discomfor...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BIMO9450-217)
Lieferant: bimos
Beschreibung: Industrial footrest with clamp lever and non slip rubber tread.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Portwest
Beschreibung: Dieser Hochleistungsgürtel besteht aus 62% Polyester und 38% Latex und bietet dem Träger besseren Halt. Er verstärkt die Wirbelsäule und stützt den Ba...
Artikel-Nr: (PRTWKP20BKR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
VE: 1 * 1 PAAR
Artikel-Nr: (PRTWKP30BKR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
VE: 1 * 1 PAAR
Artikel-Nr: (PRTWKP50WHR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
VE: 1 * 1 PAAR
Artikel-Nr: (SIOEYMB00000C0)
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PRTWKP05BKR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (113-8801)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: Diese robusten Kniepolster bestehen aus Ethylen-Vinylacetat. Sie bieten Schutz gegen Stoßverletzungen, z. B. während eines Sturzes oder bei einem Aufp...
VE: 1 * 1 PAAR
Artikel-Nr: (PRTWKP40BKR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
VE: 1 * 1 PAAR
Artikel-Nr: (139-9922)
Lieferant: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beschreibung: Aus Stahlrohr, vernickelte Oberfläche.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (139-9805)
Lieferant: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beschreibung: Eine stylische Fußstütze, die sich in normaler sitzender Position stufenlos verstellen lässt. Ideal für die Verwendung an geteilten Arbeitsplätzen.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beschreibung: Quick Spins simply slide onto the handle of a tool in seconds and provide support.
Artikel-Nr: (139-9923)
Lieferant: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beschreibung: Fußstütze, Relax, PS, Hellgrau, B×T×H: 490×350×190 mm, Gewicht: 2,4 kg
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: FRISTADS KANSAS GROUP
Beschreibung: Für alle, die auch auf Knien arbeiten müssen.
Artikel-Nr: (KWIN100388940)
Lieferant: FRISTADS KANSAS GROUP
Beschreibung: Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom