Sie suchten nach: Elektrophorese-Gele
Die leicht in den Laufkammern zu beladenen flüssigen Elektrophorese-Gele werden nach dem Abkühlen zu einer halbfesten Matrix. Diese antikonvektiven oder siebenden Medien sind transparent, damit die eingefärbte Probe gut sichtbar ist, und bilden eine poröse Matrix, sodass nach Anlegen eines elektrischen Feldes eine Reihe von Banden erscheint. Anhand der der Zeit, die zur Bildung der Banden benötigt wird, können Größe und Ladung der Fragmente bestimmt werden. Die Verwendung von Elektrophorese-Gelen zur Auftrennung von DNA-, RNA- und Protein-Gemische in den Analyseverfahren der Forschung ist weit verbreitet.
Die leicht in den Laufkammern zu beladenen flüssigen Elektrophorese-Gele werden nach dem Abkühlen zu einer halbfesten Matrix. Diese antikonvektiven oder siebenden Medien sind transparent, damit die eingefärbte Probe gut sichtbar ist, und bilden eine poröse Matrix, sodass nach Anlegen eines elektrischen Feldes eine Reihe von Banden erscheint. Anhand der der Zeit, die zur Bildung der Banden benötigt wird, können Größe und Ladung der Fragmente bestimmt werden. Die Verwendung von Elektrophorese-Gelen zur Auftrennung von DNA-, RNA- und Protein-Gemische in den Analyseverfahren der Forschung ist weit verbreitet.
57  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Agarose I™ ist eine Standard-Schmelz-/Gelieragarose, die für routinemäßige analytische/präparative Nukleinsäureanwendungen geeignet ist (250 bp bis 22...
Artikel-Nr: (E344-500ML)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acrylamid-Bis (29:1), 30 % wässrige Lösung
VE: 1 * 500 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Agarose RA™ ist eine Agarose für allgemeine Anwendungen, die gute Separationsergebnisse liefert und zugleich kostengünstig ist. Sie wurde speziell für...
Artikel-Nr: (E347-500ML)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acrylamid-​Bis-​Lösung (37,5:1) 30%ige wässrige Lösung
VE: 1 * 500 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Ein umfangreiches Sortiment an vorgewogenen Acrylamid- und Bisacrylamid-Pulvermischungen, vorgemischten Stammlösungen und gebrauchsfertigen Lösungen f...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Hochwertige Standard-Agarose für Routine-Analysen mit sehr weitem Trennbereich (0,05 − 50 kbp). Durch hohe Gelstärke auch optimal für Blotting-Anwendu...
Artikel-Nr: (M157-500ML)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Eine 40 %ige (w/v) Lösung aus hochreinem Acrylamid (38,96 %) und Bisacrylamid (1,04 %) in einem Endverhältnis von 37,5:1.
VE: 1 * 500 mL
Lieferant: Biotium
Beschreibung: Hochleistungsagarose für die Nukleinsäureelektrophorese (analytisch oder präparativ) und das Blotting. Validiert für die Verwendung mit GelRed®-, GelG...
Lieferant: LONZA
Beschreibung: Precast gels for the analysis of antibodies and proteins up to 2000 kDa.
Lieferant: EDVOTEK EUROPE LTD
Beschreibung: Fertiggele, 6 Gele (12 %)
Lieferant: LONZA
Beschreibung: SeaKem® ist eine Agarose mit hoher Gelstärke, niedrigem EEO und Standard-Geliertemperatur, die sich perfekt für Elektrophorese und andere molekularbio...
Lieferant: LONZA
Beschreibung: NuSieve® 3:1 ist eine hochfeste Agarose, die sich ideal für die analytische Elektrophorese kleiner DNA-/RNA-Fragmente und In-Gel-PCR/Transformation/Li...
Lieferant: LONZA
Beschreibung: Reliant™ precast agarose minigels are designed for rapid and reproducible resolution of DNA fragments from 8 bp to 10 kb. Each precast agarose gel is ...
Lieferant: LONZA
Beschreibung: NuSieve® Genetic Technology Grade™ (GTG) Agarose ist eine Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt (65 °C), die DNA-Fragmente, PCR- und RT-PCR-Produkte im B...
Lieferant: LONZA
Beschreibung: SeaKem® HEEO-Agarose ist eine Agarose mit sehr hohem EEO-Wert, die bei Anwendungen nützlich ist, die eine erhebliche Kathodenmigration erfordern, wie ...
Artikel-Nr: (PIER17856)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Agarose II (niedrig schmelzend) ist eine hochreine und sorgfältig gemischte Formulierung, die eine einheitliche Chargenkonsistenz für die Herstellung ...
VE: 1 * 100 g
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom