Sie suchten nach: Deodorants und Lufterfrischer
Wenn sich muffige Luft oder schlechte Gerüche durch Reinigen des Raums allein nicht beseitigen lassen, können Deodorants verwendet werden, um den verursachenden Molekülen entgegenzuwirken und sie chemisch zu absorbieren. Flüssige Sprays, Pulver oder durch Wärme aktivierte Kapseln neutralisieren üble Gerüche und verströmen gleichzeitig angenehmere Düfte in die Luft. Im Labor entstehende Gerüche können mit natürlichen oder fruchtigen Düften überdeckt werden, um für mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu sorgen. Indem sie die Luftqualität insgesamt verbessern, vollenden Deodorants die Raumerfrischung.
Wenn sich muffige Luft oder schlechte Gerüche durch Reinigen des Raums allein nicht beseitigen lassen, können Deodorants verwendet werden, um den verursachenden Molekülen entgegenzuwirken und sie chemisch zu absorbieren. Flüssige Sprays, Pulver oder durch Wärme aktivierte Kapseln neutralisieren üble Gerüche und verströmen gleichzeitig angenehmere Düfte in die Luft. Im Labor entstehende Gerüche können mit natürlichen oder fruchtigen Düften überdeckt werden, um für mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu sorgen. Indem sie die Luftqualität insgesamt verbessern, vollenden Deodorants die Raumerfrischung.
11  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Das Autoklaven-Deodorant neutralisiert beim Autoklavieren entstehende Gerüche und verbessert dadurch die Arbeitsbedingungen im Raum.
Artikel-Nr: (BELAH131990000)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: This heat-released deodorant pads neutralise autoclave odors with a pleasant scent.
VE: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (115-2059)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Die Air Care Raumdüfte sorgen für eine saubere, frische und angenehme Waschraum-Umgebung. Der Spender kann mit verschiedenen Düften nachgefüllt werden...
VE: 1 * 6 ST
Lieferant: Essity
Beschreibung: Lufterfrischungssystem, bestehend aus einem imprägnierten Kunststoff-Anhänger mit einer konstanten, frischen Duft-Abgabe.
Lieferant: Essity
Beschreibung: Aerosol-Nachfüllpackung für A1 Lufterfrischer, gemischte Packung, Tork® Premium
Artikel-Nr: (115-1699)
Lieferant: Essity
Beschreibung: Tork Lufterfrischer eliminiert unangenehme Gerüche in Waschräumen. Das Starter-Pack besteht aus einem Spender (inkl. Batterien) und den drei Duftpatro...
VE: 1 * 1 KIT
Lieferant: Essity
Beschreibung: A1 Duftspender, Plastik, Tork®
Artikel-Nr: (115-1688)
Lieferant: Essity
Beschreibung: A2 Halter für Lufterfrischer, Tork Universal, 75×64×120 mm, Tork®
VE: 1 * 4 ST
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Diese Pads sind in einem Deodorant getränkt, das bei Hitze ausströmt und Gerüche beim Autoklavieren nicht nur überdeckt, sondern auch neutralisiert.
Artikel-Nr: (KING070518)
Lieferant: KING DISPOSABLES
Beschreibung: Dieser Raumduft neutralisiert schlechte Gerüche und verströmt einen angenehmen Lavendel-Duft im ganzen Raum.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KING070540)
Lieferant: KING DISPOSABLES
Beschreibung: Geruchsneutralisierendes Spray für Toiletten, Umkleideräume, Krankenhäuser usw.
VE: 1 * 12 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom