Sie suchten nach: Kühlbehälter
Die mit diversen Kühlmitteln versehenen oder befüllbaren, auslaufsicheren Kühlbehälter halten eine Umgebung mit konstant niedrigen Temperaturen aufrecht, die für empfindliche Materialien notwendig ist, da diese ansonsten verderben oder beschädigt werden würden. Indem sie für eine schnelle Kühlung der Inhalte sorgen, können die isolierten Behälter sogar Laborreaktionen stoppen. Dank der Verarbeitung mit verschiedenen Schichten aus strapazierfähigen Materialien bleibt das kalte Klima für minimalen Verlust und maximale Ausbeute sicher im Inneren eingeschlossen. Ergänzende Bestandteile wie Räder, Griffe und transparente Deckel tragen zu einem sicheren und einfachen Transfer von Materialien bei.
Die mit diversen Kühlmitteln versehenen oder befüllbaren, auslaufsicheren Kühlbehälter halten eine Umgebung mit konstant niedrigen Temperaturen aufrecht, die für empfindliche Materialien notwendig ist, da diese ansonsten verderben oder beschädigt werden würden. Indem sie für eine schnelle Kühlung der Inhalte sorgen, können die isolierten Behälter sogar Laborreaktionen stoppen. Dank der Verarbeitung mit verschiedenen Schichten aus strapazierfähigen Materialien bleibt das kalte Klima für minimalen Verlust und maximale Ausbeute sicher im Inneren eingeschlossen. Ergänzende Bestandteile wie Räder, Griffe und transparente Deckel tragen zu einem sicheren und einfachen Transfer von Materialien bei.
12  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (AGLS401349)
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: The StrataCooler LP benchtop cooler provides the most protection for enzymes whether in freezer or on benchtop.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (AGLS400005)
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: Most cell types show >50% survival when cooling rates are kept at 0,2 to 1 °C/min. The StrataCooler Cryo preservation module has been designed to ...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Cole Parmer
Beschreibung: High capacity storage for transport of dry ice pellets and blocks.
Lieferant: Corning
Beschreibung: Ideal zum Probentransfers zwischen Labors oder im Feld.
Lieferant: Corning
Beschreibung: Ein eisfreier Kühler mit offener Plattform, der die meisten CoolRack®- und CoolSink®-Module aufnimmt.
Artikel-Nr: (SIMPM479-24)
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: The Simport KoolPlate™ is ideal for chilling and preparing paraffin blocks, for sectioning at the microtome or for performing other laboratory procedu...
VE: 1 * 6 ST
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: These reagent reservoir chillers are the ice-free, non-toxic way to extend the working period and preserve integrity for temperature sensitive reagent...
Sale!
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Eintauchkühler werden hauptsächlich als Zubehör zur Gegenkühlung beim Anschluss an ein Wärme-Umwälzthermostat oder zur schnellen Abkühlung von Flüssig...
Lieferant: DELTA T
Beschreibung: Molecular medical elements for different temperature handling of samples ranges from −32 °C to +38 °C.
Artikel-Nr: (MEDT02-9942-00)
Lieferant: MEDITE GMBH
Beschreibung: The compact model with small foot print for laboratories with limited table space.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: CELLPATH
Beschreibung: These cooling plate are kept in a freezer or cryostat and placed in the tray to cool tissue blocks. The plate can be cooled to –20 °C and keeps t...
Artikel-Nr: (FEAT501003)
Lieferant: PFM Medical GmbH
Beschreibung: This cooling plate allows fast and easy cooling of paraffin blocks. The housing is made from stainless steel and the cooling surface is made of anodis...
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom