Sie suchten nach: Blotting-Kits
Blotting-Kits beinhalten sämtliche Komponenten, die zum Transfer von Protein-, DNA- oder RNA-Proben auf Membranen zur anschließenden Färbung benötigt werden. Die Materialien sind speziell auf die jeweilige Methode und Gewebeprobe zugeschnitten, sodass das gesamte Verfahren schneller durchgeführt werden kann. Mit den hochempfindlichen vorgefertigten Blots steigern Sie insgesamt die Reproduzierbarkeit Ihrer Analysen. Die Blotting-Kits sind vollständig und gebrauchsfertig zur unmittelbaren Untersuchung einer Vielzahl von biologischen oder genetischen Prozessen.
Blotting-Kits beinhalten sämtliche Komponenten, die zum Transfer von Protein-, DNA- oder RNA-Proben auf Membranen zur anschließenden Färbung benötigt werden. Die Materialien sind speziell auf die jeweilige Methode und Gewebeprobe zugeschnitten, sodass das gesamte Verfahren schneller durchgeführt werden kann. Mit den hochempfindlichen vorgefertigten Blots steigern Sie insgesamt die Reproduzierbarkeit Ihrer Analysen. Die Blotting-Kits sind vollständig und gebrauchsfertig zur unmittelbaren Untersuchung einer Vielzahl von biologischen oder genetischen Prozessen.
7  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: HOEFER ELECTROPHORESIS
Beschreibung: Wird mit Gelträger, Gießapparatur-Klemme, Dichtungsset und Nocken geliefert. Glasplatten, Kämme und Spacer müssen separat bestellt werden.
Lieferant: OWL SCIENTIFIC
Beschreibung: Binder clamps, stainless steel
Artikel-Nr: (730-0296)
Lieferant: OWL SCIENTIFIC
Beschreibung: Multiple gradient gel caster for casting one to five gels simultaneously.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Beschreibung: IP Western blots provide highly specific results, yet often suffer from heavy/light chain blotting, contamination, and ongoing interference.
Lieferant: EMBITEC
Beschreibung: Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
Artikel-Nr: (TE44H)
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Gel casting unit, with 2×3 mm and 1×6 mm foam sponges, TE44H
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BMET013-301)
Lieferant: BIOMETRA
Beschreibung: Die Kassette besteht aus zwei miteinander verbundenen Kunststoffgittern, die das Gel-Sandwich zusammenhalten und gleichzeitig maximalen Kontakt zwisch...
VE: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom