Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Sie suchten nach: Tests
970  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"970"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Bicinchoninic acid is used for the determination of protein concentration. It is responsible for the making of intense purple complex with cuprous ion...
Artikel-Nr: (1B1558-KIT)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Fluorescent DNA Quantitation Kit uses fluorescent bisBenzimide H33258 dye to bind to AT sequences of the minor groove of double-stranded DNA. In the a...
VE: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (GAHK20-1KT)
Lieferant: Merck
Beschreibung: The Glucose (HK) Assay Kit is for the quantitative, enzymatic determination of glucose in food and other material.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (1B1301-KIT)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: The Protein Precipitation Kit utilises a simple trichloroacetic acid (TCA) based method to precipitate proteins in complex mixtures. Only protein in t...
VE: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (M172-1L)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Der Bradford Protein Assay ist der bevorzugte colorimetrische Assay zur Bestimmung der Gesamtproteinkonzentration. Die auf einer komplexen Formation z...
VE: 1 * 1 L
Lieferant: Enzo Life Sciences
Beschreibung: BIOMOL® Green provides a simple and convenient method for colorimetric phosphate quantitation. It is suitable for applications include assays for phos...
Lieferant: Biotium
Beschreibung: Die AccuBlue® und AccuClear® dsDNA-Quantifizierungs-Kits bieten eine sensitive und selektive Detektion von doppelsträngiger DNA in einem 96-Well-Mikro...
Lieferant: Molecular Devices
Beschreibung: The FLIPR® Potassium Assay Kit measures functional activity of ligand- and voltage-gated potassium channels. The homogeneous, no-wash assay protocol p...
Lieferant: Oxford Nanopore Technologies
Beschreibung: MinION™ Mk1C ― your 'all in one', portable DNA and RNA sequencer.
Lieferant: Biotium
Beschreibung: Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Lieferant: Biosensis
Beschreibung: The Biosensis proNGF Rapid™ enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit is a sandwich ELISA that allows the quantification of full-length proNGF pro...
Lieferant: Biotium
Beschreibung: LysoView 633 ist ein dunkelrot (far-red) fluoreszierender Farbstoff, der hochselektiv für die Markierung und das Tracking saurer Organellen in Lebendz...
Artikel-Nr: (CAYM601080-96)
Lieferant: Cayman Chemical
Beschreibung: Cellular assay, Oct4 transcription factor assay kit, 96 strip wells
VE: 1 * 96 Tests
Lieferant: Biotium
Beschreibung: Cellular assay, SynaptoGreen™ C4 (FM1-43), m=3, n=1
Lieferant: Biotium
Beschreibung: AccuGreen™ kit is specific for dsDNA and can quantify DNA samples in the range of 0,1 to 10 ng/μl.
Artikel-Nr: (API-16S)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: Apoptosis inducers are used for induction of apoptosis in cultured cells. The selection of apoptosis inducers include actinomycin D, camptothecin, cyc...
VE: 1 * 1 SET
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 970
no targeter for Bottom