Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Antikörper
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/33/91/21093391.jpg
IgGy Antibody Selector – Quickly search hundreds of thousands of antibodies available for purchase from VWR by selecting common antibody features like antigen symbol and name, reactivity, clonality, conjugation, host, and other key factors. Antibodies used to identify and locate intracellular and extracellular proteins in common applications such as Western Blot, ELISA, ImmunoChemistry and Flow Cytometry are all available for your research.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern.
Eine Mehrfachauswahl ist jederzeit möglich. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"442350"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   recommended for 1000 cm² membrane
VE:  1 * 150 µG
Lieferant:  Merck Millipore (Oncogene)
Beschreibung:   N/A
VE:  1 * 100 µG
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
VE:  1 * 1 ml
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
VE:  1 * 100 µl
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
VE:  1 * 1 ml
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
VE:  1 * 1 ml
Artikel-Nr: (ABGEAP13904C)
Lieferant:  Abgent
Beschreibung:   N/A
VE:  1 * 400 µl
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 442 350
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping