Sie suchten nach: Tierbedarf
Decken Sie sämtliche grundlegenden Bedürfnisse Ihrer Labortiere ab mit dieser feinen Auswahl von Produkten, die für alles eine Lösung bieten - von der Anästhesie bis hin zur Bereicherung des Lebensumfelds. Diese Artikel sind ökonomisch, für viele verschiedene Zwecke und Tiere einsetzbar und leicht in der Handhabung bei minimalem Wartungsaufwand. Die Tierbedarfsartikel zielen darauf ab, die Tierforschungsprogramme von Laboren auszustatten und zu verbessern, und unter der breiten Auswahl finden sich Hilfsmittel, Vorrichtungen und Verbrauchsmaterialien für Tiere aller Größen.
Decken Sie sämtliche grundlegenden Bedürfnisse Ihrer Labortiere ab mit dieser feinen Auswahl von Produkten, die für alles eine Lösung bieten - von der Anästhesie bis hin zur Bereicherung des Lebensumfelds. Diese Artikel sind ökonomisch, für viele verschiedene Zwecke und Tiere einsetzbar und leicht in der Handhabung bei minimalem Wartungsaufwand. Die Tierbedarfsartikel zielen darauf ab, die Tierforschungsprogramme von Laboren auszustatten und zu verbessern, und unter der breiten Auswahl finden sich Hilfsmittel, Vorrichtungen und Verbrauchsmaterialien für Tiere aller Größen.
22  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: These universal transparent animal restrainers have removable head and tail gates as well as inner floor.
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Yeast-Torula
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Soy flour or soy grits refers to defatted soybeans ground finely.
Artikel-Nr: (ICNA0296040201)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: AIN-93-VX vitamin mixture is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
VE: 1 * 1 kg
Lieferant: SOCOREX ISBA
Beschreibung: These straight or bent drenchers are made from stainless steel. They are ideal for safe animal nose and mouth feeding.
Artikel-Nr: (ICNA0210141301)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Corn-syrup is a dual acid-enzyme conversion syrup which contains approximately three times as much maltose as regular corn syrups processed to the sam...
VE: 1 * 3,79 L
Artikel-Nr: (ICNA0296009801)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
VE: 1 * 1 kg
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Mineralstoffmischung, AIN-93G
Artikel-Nr: (ICNA0290465401)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Vitamin diet fortification mixture formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise contro...
VE: 1 * 1 kg
Artikel-Nr: (ICNA0290545401)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for mice and rats colonies in the research lab.
VE: 1 * 1 kg
Artikel-Nr: (ICNA0290283802)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
VE: 1 * 2 kg
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Artikel-Nr: (ICNA0290283410)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: This powdered salt mixture is used as animal diet.
VE: 1 * 10 kg
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: MP recommends the use of supplement U.S.P. XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) in conjunction with this formulation for long term growth and develo...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom