Sie suchten nach: Ampullen
Ampullen werden verwendet, um flüssige oder feste Proben sicher aufzubewahren, und werden in der Regel aus Borosilikatglas hergestellt. Viele Modelle besitzen eine vorgeritzte Sollbruchstelle für ein einfaches und sicheres Abbrechen des Ampullenhalses ohne vorheriges Anfeilen. Aufgrund des luftdichten Verschlusses werden keine Konservierungsmittel benötigt. Ampullen sind äußerst kosteneffiziente Mittel zum Transport kleiner Lösungsvolumina für Routine-Laboranwendungen unter stabilen Bedingungen.
Ampullen werden verwendet, um flüssige oder feste Proben sicher aufzubewahren, und werden in der Regel aus Borosilikatglas hergestellt. Viele Modelle besitzen eine vorgeritzte Sollbruchstelle für ein einfaches und sicheres Abbrechen des Ampullenhalses ohne vorheriges Anfeilen. Aufgrund des luftdichten Verschlusses werden keine Konservierungsmittel benötigt. Ampullen sind äußerst kosteneffiziente Mittel zum Transport kleiner Lösungsvolumina für Routine-Laboranwendungen unter stabilen Bedingungen.
7  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Glasampullen aus gering extrahierbarem Borosilikatglas können hermetisch verschlossen werden, um die Reinheit zu bewahren und die Haltbarkeit des Inha...
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Made from low extractable borosilicate glass
Artikel-Nr: (WHEAW651446)
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: These lyophilisation ampoules are made of low extractable borosilicate glass.
VE: 1 * 567 ST
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Die Ampullen bestehen aus Borosilikatglas mit niedrigem Kaliumgehalt.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Alle Glasampullen können hermetisch versiegelt werden, um die Reinheit der Proben zu erhalten und ihre Haltbarkeit zu verlängern. Ideal für die Verpac...
Lieferant: MURRAY, S & CO LTD
Beschreibung: Freeze drying ampoules are made of neutral glass.
Artikel-Nr: (PROODE-CE01)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Beschreibung: Ampoule, 10× 1,5 ml, CERTAN®, Braun, 1,5 ml
VE: 1 * 1 SET
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom