- Home
- Sterilisatoren
- Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
- Autoklaven, horizontal und vertikal, D Serie
Autoklaven, horizontal und vertikal, D Serie
Lieferant: Tuttnauer
TUTT2840EL
Autoklaven, horizontal und vertikal, D Serie
Sterilisatoren
Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Choosing the right steam steriliser depends on several considerations; load diversity, frequency of use, available services and load volumes. The Tuttnauer line of vertical and benchtop sterilisers for the life sciences successfully meets the challenges posed today in laboratories and research institutes. The chamber is constructed of long lasting 316 L/Ti grade stainless steel with superior corrosion resistance, the generator is made from stainless steel.
- The autoclaves are designed for easy servicing allowing maintenance access to all components
- The microprocessor control system offers enhanced monitoring and control
- Programs are designed to treat all load types including liquids, instruments and waste
- All programs are fully customisable to suit the specific needs and requirements of the end user
- Tuttnauer's D-Line models use multicolour display technology
- The User Interface (UI) has been redesigned with the following considerations; multicolour display for easier reading, colour is used to indicate the stage of the cycle, easy operation, built-in view of historical cycle data, graphical display of temperature and pressure trend graphs
Sicherheitsmerkmale: Eine Sicherheitsvorrichtung verhindert, dass der Bediener die Tür öffnen kann, wenn die Kammer unter Druck steht; es kann kein Dampf in die Kammer gelangen, wenn die Tür offen ist; ein Zyklus kann nicht gestartet werden, wenn die Tür offen oder nicht richtig verschlossen ist; die Tür kann nicht geöffnet werden, bis die Temperatur unter einen vorgegebenen Sollwert fällt.
Unabhängige Doppelüberwachung: Die kombinierte elektronische und mechanische Überwachung garantiert genaue Ergebnisse. Der Betreiber hat zwei unabhängige Möglichkeiten, die Temperatur und den Druck zu überwachen.
Reduzierte Zykluszeiten mit optionaler Schnellkühlung:
Die beschleunigte Kühltechnologie von Tuttnauer reduziert die Zykluszeit und schützt die Beladung durch Minimierung der Exposition gegenüber hohen Temperaturen. Die schnelle Kühlung verringert die Abkühlzeit um bis zu 75%.
Ventilatorkühlung:
Eine weitere Funktion, die die Kühleffizienz steigert, ist der optionale Radialventilator. Der Ventilator zirkuliert die heiße Luft in der Kammer, wodurch die Hitze schneller an die gekühlten Kammerwände oder die Kühlschlange abgegeben wird. Die allgemeine Temperatur der Kammer und Ladung verringert sich drastisch.
Die beschleunigte Kühltechnologie von Tuttnauer reduziert die Zykluszeit und schützt die Beladung durch Minimierung der Exposition gegenüber hohen Temperaturen. Die schnelle Kühlung verringert die Abkühlzeit um bis zu 75%.
Ventilatorkühlung:
Eine weitere Funktion, die die Kühleffizienz steigert, ist der optionale Radialventilator. Der Ventilator zirkuliert die heiße Luft in der Kammer, wodurch die Hitze schneller an die gekühlten Kammerwände oder die Kühlschlange abgegeben wird. Die allgemeine Temperatur der Kammer und Ladung verringert sich drastisch.
Effiziente Luftentfernung durch optionales Vakuum:
Die Vakuumpumpe ist optional, und wenn sie nicht ausgewählt ist, wird das Gravitationsverfahren zur Luftentfernung verwendet. Fraktionierte Vorvakuum-Luftentfernung beseitigt Lufteinschlüsse bei allen Beladungstypen und maximiert die Dampfdurchdringung. Eine Vorvakuumpumpe entfernt die Luft aus der Kammer. Dies ermöglicht eine komplette Luftentfernung mit effizienterer Dampfdurchdringung der gesamten Beladung.
Die Vakuumpumpe ist optional, und wenn sie nicht ausgewählt ist, wird das Gravitationsverfahren zur Luftentfernung verwendet. Fraktionierte Vorvakuum-Luftentfernung beseitigt Lufteinschlüsse bei allen Beladungstypen und maximiert die Dampfdurchdringung. Eine Vorvakuumpumpe entfernt die Luft aus der Kammer. Dies ermöglicht eine komplette Luftentfernung mit effizienterer Dampfdurchdringung der gesamten Beladung.
Bitte beachten Bitte kontaktieren Sie Ihr Vertriebszentrum, um die Eignung/ Ausstattungsvariante für Ihre Applikation zu klären.
Neuer Artikel bei VWR!
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt