AdEasy Viral Titer Kit
Lieferant: Agilent Technologies
AGLS972500EA 526 EUR
AGLS972500
AdEasy Viral Titer Kit
Tests Immunologische Tests
Das AdEasy Viral Titer Kit ist ein einfacher enzymgebundener Immunoassay zur Bestimmung von adenoviralen Titern.
Der Immunoassay weist ein adenovirales Kapsidprotein namens Hexon nach, das für die adenovirale Replikation benötigt wird. Das AdEasy Virustiter-Kit kann den Titer Ihrer Vorräte in 24 bis 48 Stunden bestimmen, im Vergleich zu zwei Wochen bei herkömmlichen Endpunktverdünnungsassays.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Darf nicht zur Diagnosezwecken verwendet werden.