HPLC-Säulen, InfinityLab Poroshell 120, Phenyl-Hexyl
Lieferant: Agilent Technologies
InfinityLab
HEWL820750-914EA 588 EUR
HEWL820750-914 HEWL695775-912 HEWL821725-914 HEWL821725-912 HEWL695770-912 HEWL820750-912 HEWL699770-912 HEWL695975-912 HEWL693975-312 HEWL699975-312 HEWL693975-912 HEWL699970-912 HEWL699975-912 HEWL695975-312 HEWL823750-912 HEWL695970-912 HEWL699775-912 HEWL823750-914 HEWL695970-312 HEWL699970-312
HPLC-Säulen, InfinityLab Poroshell 120, Phenyl-Hexyl
Chromatographiesäulen
Robuste, hochauflösende Trennungen, die bis zu fünfmal schneller sind als herkömmliche 5-µm-Methoden.
  • Hocheffiziente Säulen für verbesserten Durchsatz
  • Die hervorragende Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge sorgt für zuverlässige Trennergebnisse
InfinityLab Poroshell 120-Säulen bieten außergewöhnliche Effizienz und Zuverlässigkeit und steigern die Leistung aller Instrumente erheblich, unabhängig davon, ob eine verbesserte HPLC-Leistung, UHPLC-Leistung bei niedrigeren Drücken oder höchste UHPLC-Leistung erforderlich ist. Die drei Partikeldurchmesser 1,9 μm, 2,7 μm und 4 μm ermöglichen die Auswahl der Größe, die am besten zu den Trennanforderungen passt und am besten mit LC-Systemen kompatibel ist, und 12 verschiedene Chemikalien bieten eine Reihe von Selektivitäten, die Ihre Methodenentwicklung beschleunigen und vereinfachen.