Natriumchlorid-Lösung 5 M, steril
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: Kochsalz
R006EA 62.1 EUR
R006
Natriumchlorid-Lösung 5 M, steril
Natriumchlorid
A sterile solution of 5M sodium chloride prepared with ACS Grade sodium chloride.
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5