2',5'-Difluoracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC9973-1GEA
55.3
EUR
APOSPC9973-1G
APOSPC9973-5G
2',5'-Difluoracetanilid
2',5'-Difluoracetanilid
Formel:
C₈H₇F₂NO Molecular Weight: 171,1441 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00032512 CAS-Nummer: 398-90-3 |