5-(2-Fluorphenyl)isoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC9960-250MGEA
36.4
EUR
APOSPC9960-250MG
5-(2-Fluorphenyl)isoxazol
5-(2-Fluorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₆FNO Molecular Weight: 163,15 g/mol Siedepunkt: 68…70 °C/0,3mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02183542 CAS-Nummer: 138716-36-6 |