2-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC9958-25GEA
115
EUR
APOSPC9958-25G
APOSPC9958-100G
APOSPC9958-5G
2-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅FO₃ Molecular Weight: 156,1112 g/mol Schmelzpunkt: 199…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01310985 CAS-Nummer: 65145-13-3 |