5'-Fluor-2'-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC9857-1GEA 53.9 EUR
APOSPC9857-1G
5'-Fluor-2'-methoxyacetophenon 98%
5'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671763
CAS-Nummer: 445-82-9