2-Cyan-6-fluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC9826-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9826-1G APOSPC9826-25G APOSPC9826-5G
2-Cyan-6-fluoranilin 97%
2-Cyan-6-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
Molecular Weight: 136,13 g/mol
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368774
CAS-Nummer: 115661-37-5