2-Chlor-5-fluornicotinsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC9179-5GEA
14.7
EUR
APOSPC9179-5G
APOSPC9179-25G
APOSPC9179-100G
2-Chlor-5-fluornicotinsäure 96%
2-Chlor-5-fluornicotinsäure
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ Molecular Weight: 175,5449 g/mol Schmelzpunkt: 141…144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03092932 CAS-Nummer: 38186-88-8 |