3-(4-Fluorphenyl)-1,2,4-oxadiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC902202-25GEA
865
EUR
APOSPC902202-25G
APOSPC902202-1G
APOSPC902202-5G
3-(4-Fluorphenyl)-1,2,4-oxadiazol 98%
3-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₈H₅FN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16618955 CAS-Nummer: 887763-94-2 |