5-Chlor-2-fluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC8611-100GEA
386
EUR
APOSPC8611-100G
5-Chlor-2-fluorphenol
5-Chlor-2-fluorphenol
Formel:
C₆H₄ClFO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
186589-76-4 |