4-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC8238-5GEA 72.7 EUR
APOSPC8238-5G APOSPC8238-1G APOSPC8238-25G
4-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Schmelzpunkt: 68…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094460
CAS-Nummer: 252004-45-8