3-Chlor-5-fluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC8165-5GEA
74.2
EUR
APOSPC8165-5G
APOSPC8165-25G
APOSPC8165-1G
3-Chlor-5-fluorphenol 98%
3-Chlor-5-fluorphenol
Formel:
C₆H₄ClFO Molecular Weight: 146,55 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042212 CAS-Nummer: 202982-70-5 UN: 3265 ADR: 8,III |