N-Benzyl-3-brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC8081-1GEA 212 EUR
APOSPC8081-1G
N-Benzyl-3-brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
N-Benzyl-3-brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₄H₁₁BrF₃NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800987
CAS-Nummer: 951885-22-6