Ytterbium(III)fluorid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ytterbiumtrifluorid
APOSPC8022-10GEA 55.3 EUR
APOSPC8022-10G
Ytterbium(III)fluorid 99,9%
Ytterbium(III)fluorid
Formel: F₃Yb
Molecular Weight: 230,04 g/mol
Siedepunkt: 2200 °C
Schmelzpunkt: 1157 °C
Dichte: 8,168 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049615
CAS-Nummer: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III