2-Brom-N-cyclopentyl-5-fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC8018-1GEA
176
EUR
APOSPC8018-1G
2-Brom-N-cyclopentyl-5-fluorbenzamid
2-Brom-N-cyclopentyl-5-fluorbenzamid
Formel:
C₁₀H₉BrFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800910 CAS-Nummer: 951884-13-2 |