N-(Furan-2-ylmethyl)-2-brom-5-fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC7978-1GEA 176 EUR
APOSPC7978-1G
N-(Furan-2-ylmethyl)-2-brom-5-fluorbenzamid
N-(Furan-2-ylmethyl)-2-brom-5-fluorbenzamid
Formel: C₁₂H₉BrFNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08872270
CAS-Nummer: 923722-86-5