3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC7968-1GEA 61.1 EUR
APOSPC7968-1G
3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₄BBrClF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800879
CAS-Nummer: 957120-85-3