3'-(Trifluormethyl)acetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Acetamidobenzotrifluorid
APOSPC7450-100GEA 292 EUR
APOSPC7450-100G
3'-(Trifluormethyl)acetanilid 98%
3'-(Trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₈F₃NO
Molecular Weight: 203,16 g/mol
Schmelzpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000383
CAS-Nummer: 351-36-0