2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure Hydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC7033-250MGEA 12.6 EUR
APOSPC7033-250MG APOSPC7033-250MG APOSPC7033-1G
2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure Hydrat
2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure Hydrat
Formel: C₅H₄BF₂NO₂·H₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06657881
CAS-Nummer: 1072952-27-2