Tetrapropylammoniumtetrafluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC6941-25GEA
280
EUR
APOSPC6941-25G
Tetrapropylammoniumtetrafluoroborat 98%
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate
Formel:
C₁₂H₂₈BF₄N Molecular Weight: 273,16 g/mol Schmelzpunkt: 245…247 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
338-38-5 EINECS: 206-416-0 |