N-Methyl-4-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC6723-1GEA
19
EUR
APOSPC6723-1G
N-Methyl-4-fluor-2-nitroanilin
N-Methyl-4-fluor-2-nitroanilin
Formel:
C₇H₇FN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00792440 CAS-Nummer: 704-05-2 |