Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC6427-5GEA
125
EUR
APOSPC6427-5G
APOSPC6427-1G
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat
Formel:
C₁₀H₁₀BF₄IN₂ Molecular Weight: 371,91 g/mol Schmelzpunkt: 159…164 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03703393 CAS-Nummer: 15656-28-7 |