1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylmethyldichlorsilan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC6173-25GEA 390 EUR
APOSPC6173-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylmethyldichlorsilan 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylmethyldichlorsilan
Formel: C₉H₇Cl₂F₁₃Si
Siedepunkt: 76 °C/12mmHg
Dichte: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042360
CAS-Nummer: 73609-36-6