Perfluorpelargonsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

APOSPC6124-2.5GEA 14.7 EUR
APOSPC6124-2.5G APOSPC6124-5G
Perfluorpelargonsäure 98%
Perfluorpelargonsäure
Formel: C₉HF₁₇O₂
Molecular Weight: 464,07
Siedepunkt: 218 °C/740mmHg
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039605
CAS-Nummer: 375-95-1
EINECS: 206-801-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR