Methyl-4-brom-3-(trifluormethyl)benzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC5880-5GEA 60.1 EUR
APOSPC5880-5G APOSPC5880-1G
Methyl-4-brom-3-(trifluormethyl)benzoat 98%
Methyl-4-brom-3-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566409
CAS-Nummer: 107317-58-8