3-Amino-4-fluor-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC5685-250MGEA 98.9 EUR
APOSPC5685-250MG APOSPC5685-100MG
3-Amino-4-fluor-1-methyl-1H-indazol
3-Amino-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈FN₃
Molecular Weight: 165,1700 g/mol
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109397
CAS-Nummer: 162502-44-5