3-Fluor-5-methoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC5112-5GEA
80
EUR
APOSPC5112-5G
APOSPC5112-1G
3-Fluor-5-methoxybenzoesäure 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇FO₃ Molecular Weight: 170,1400 g/mol Schmelzpunkt: 130…133 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235092 CAS-Nummer: 176548-72-4 |