Methyl-6-fluorsalicylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC5092-10GEA 278 EUR
APOSPC5092-10G APOSPC5092-5G
Methyl-6-fluorsalicylat 98%
Methyl-6-fluorsalicylat
Formel: C₈H₇FO₃
Siedepunkt: 58…60 °C/0,3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153207
CAS-Nummer: 72373-81-0