4-(Ethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC5091-1GEA
176
EUR
APOSPC5091-1G
4-(Ethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure 98%
4-(Ethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₃ Molecular Weight: 211,00 Schmelzpunkt: 157…160 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436070 CAS-Nummer: 874289-12-0 |