3-Iod-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC502616-250MGEA
127
EUR
APOSPC502616-250MG
3-Iod-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 95+%
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₃IO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1110709-70-0 |