Lithiumhexafluorophosphat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC5000-100GEA 268 EUR
APOSPC5000-100G
Lithiumhexafluorophosphat 99%
Lithium hexafluorophosphate
Formel: F₆LiP
Molecular Weight: 151,91 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011096
CAS-Nummer: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II