2-Chlor-3-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC499011-5GEA
35
EUR
APOSPC499011-5G
2-Chlor-3-fluorbenzaldehyd 98%
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClFO Molecular Weight: 158,56 g/mol Schmelzpunkt: 29…32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07782053 CAS-Nummer: 96516-31-3 |