4-Fluor-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC4984-1GEA 205 EUR
APOSPC4984-1G
4-Fluor-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
Schmelzpunkt: 252…254 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235052
CAS-Nummer: 874219-33-7