Kaliumallyltrifluoroborat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC48433-25GEA
165
EUR
APOSPC48433-25G
Kaliumallyltrifluoroborat 95+%
Kaliumallyltrifluoroborat
Formel:
C₃H₅BF₃K Molecular Weight: 147,976 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368222 CAS-Nummer: 233664-53-4 |